Daptomycin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
461371000 461375000
ACRO461371000EA 2275 NOK
ACRO461371000 ACRO461375000
Daptomycin
Daptomycin
Formel: C₇₂H₁₀₁N₁₇O₂₆
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08282794
CAS-nummer: 103060-53-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Solubility (0.5% in MeOH) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥93 %