Monensin monosodium salt 90%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt
461450010 461450050 461450250
ACRO461450010EA 1300 NOK
ACRO461450010 ACRO461450050 ACRO461450250
Monensin monosodium salt 90%
Monensin monosodium salt
Formel: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692,85 g/mol
Smeltepunkt: 267…269 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077826
CAS-nummer: 22373-78-0
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in Methanol) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥88 %