Brimonidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: UK 14,304, 5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
461520010 461522500
ACRO461520010EA 3450 NOK
ACRO461520010 ACRO461522500
Brimonidine 98%
Brimonidine
Formel: C₁₁H₁₀BrN₅
MW: 292,14 g/mol
Smeltepunkt: 235…236 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00153878
CAS-nummer: 59803-98-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.3 %