Cilnidipine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Cinnamyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
461750010 461750050
ACRO461750010EA 760 NOK
ACRO461750010 ACRO461750050
Cilnidipine 99%
Cilnidipine
Formel: C₂₇H₂₈N₂O₇
MW: 492,53 g/mol
Smeltepunkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00865853
CAS-nummer: 132203-70-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %