Clofazimine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
461760010 461760050
ACRO461760010EA 970 NOK
ACRO461760010 ACRO461760050
Clofazimine 98%
Clofazimine
Formel: C₂₇H₂₂Cl₂N₄
MW: 473,40 g/mol
Smeltepunkt: 219 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00056793
CAS-nummer: 2030-63-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %