Sarpogrelate hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Sarpogrelate HCl, 4-((1-(Dimethylamino)-3-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)propan-2-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid hydrochloride
461910010 461912500
ACRO461910010EA 6125 NOK
ACRO461910010 ACRO461912500
Sarpogrelate hydrochloride 98%
Sarpogrelate hydrochloride
Formel: C₂₄H₃₁NO₆·HCl
MW: 465,97 g/mol
Smeltepunkt: 145…148 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00887582
CAS-nummer: 135159-51-2
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 152 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %