Trimethyl citrate
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Citric acid trimethyl ester
462250050 462250250
ACRO462250050EA 555 NOK
ACRO462250050 ACRO462250250
Trimethyl citrate
Trimethyl citrate
Formel: C₉H₁₄O₇
MW: 234,21 g/mol
Kokepunkt: 176 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 75…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00025889
CAS-nummer: 1587-20-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 82 °C
GC ≥97.5 %