6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(tert-Butyl)-4,6-dimethylphenol
462570100 462570500
ACRO462570100EA 715 NOK
ACRO462570100 ACRO462570500
6-tert-Butyl-2,4-xylenol 97%
6-tert-Butyl-2,4-xylenol
Formel: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Kokepunkt: 249 °C
Smeltepunkt: 22…23 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002234
CAS-nummer: 1879-09-0
FN: 2811
ADR: 6.1,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %