Viskosimeter, Ubbelohde, ASTM
Leverandør: SI Analytics
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 7200 NOK
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Viskosimeter, Ubbelohde, ASTM
Viskosimetere Kapillærviskosimetere
Viscometers with suspended ball level for determination of relative viscosity of liquids with Newtonian flow behaviour.
Anbefalt minste gjennomstrømningstid er 200 sekunder.
Sertifiseringer: DIN 51 562 del 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM kalibrert for automatiske målinger.