Superspher®
Leverandør: Merck
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
1.16009.0001EA 8300 NOK
1.16009.0001 1.16010.0001 1.16051.0001 1.16052.0001 1.16054.0001 1.16056.0001 1.16854.0001 1.16855.0001 1.16857.0001 1.16858.0001 1.16869.0001 1.50193.0001 1.50198.0001 1.50791.0001 1.50792.0001 1.50973.0001 1.50974.0001 1.50975.0001 1.50980.0001 1.51299.0001 1.51909.0001 1.51910.0001 1.51299.1003 1.16010.1003 1.16051.1003 1.16052.1003 1.50973.1003
Superspher®
Kromatografikolonner
Superspher® forbedrer HPLC-analysens separasjonseffektivitet. Denne holderen i kuleformet silika med høy ytelse og gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 4 μm gir best ytelsesforhold mellom trykk og separasjon i dagens generasjon av HPLC-systemer og i henhold til teoretisk beregning og praktisk erfaring.
Antallet teoretiske plater for Superspher® er <100000 N/m. De er derfor alltid førstevalg hvis komplekse blandinger krever høy kapasitet.
Det finnes et stort utvalg varianter av Superspher®: ikke-polare derivativer (RP-8, RP-8 med endestykke, RP-18, RP-18 med endestykke ogMore Product Information