Bioanalyseskåler, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
240835 240845
734-2179EA 2875 NOK
734-2179 734-1342
Bioanalyseskåler, Nunc™
Dyrkningsplater Skåler til biologiske analyser
PS, sterile, med lokk. Nyttig for å screene store antall kolonier i kloningseksperimenter. Skåler med lav profil som er utformet for genomisk screening og koloniplukking.
  • Kan brukes til å kultivere bakterie og sopp. Også egnet i agardiffusjonsanalyser
  • Kan brukes som et fuktighetskammer for inkubasjon av MicroWell™-plater
  • Med vått filterpapir kan de også brukes som inkubasjonskamre ved in situ-hybridisering
  • Stort vekstområde
  • Skåler med lav profil som passer i robotinstrumenter.