VWR® Anti-Evaporation Spheres for Water Baths
Leverandør: VWR Collection
462-7050EA 1625 NOK
462-7050 462-7049 462-0584
VWR® Anti-Evaporation Spheres for Water Baths
Kuler Plastkuler
Lette, rimelige PP-kuler som danner et teppe på væskeoverflaten. Kulene har 20 mm Ø. 275 kuler dekker ca. 1000 cm².
  • Reduserer varmetapet med 77% og fordampningen med 87%
  • Isolerer som et fast stoff og gir samtidig øyeblikkelig tilgang til væsken i badet