Geldokumentasjonssystemer, PhotoDoc-It™ 70
Leverandør: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
97-0274-05 97-0274-02 97-0274-08 97-0274-11 97-0274-14
732-1249EA 68275 NOK
732-1249 732-1248 732-1226 732-1227 732-1228
Geldokumentasjonssystemer, PhotoDoc-It™ 70
Fotodokumentasjonssystemer
PhotoDoc-It™ 70 er designet for å ta, skrive ut og lagre fargebilder for standard geldokumentasjon uten bruk av film.
  • DigiCam 70-fargekamera med en oppløsning på >16 megapiksler - vis bilder på kameraet eller en LCD-fargeskjerm (tilleggsutstur)
  • En lett hette sørger for et kompakt mørkerommiljø
  • Lagre bilder på minnekortet, eller skriv umiddelbart ut rimelige fargeutskrifter på 10×15 cm (4×6") ved hjelp av fotoskriveren som følger med
  • Etidiumbromidfilter for gel med fluorescerende farger (EtBr Red 570 – 640 nm), plassert på innsiden av hetten, kan enkelt byttes ut med andre filtertyper
  • Kombinasjonslås gjør det trygt å oppbevare kameraet i mørkerommet
B×D×H: 337×241×432 mm
Leveringsinformasjon: System supplied with inclusive colour printer and available with or without Benchtop UV transilluminator.