7-Hydroxyindole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
462290010 462292500
ACRO462290010EA 5625 NOK
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Hydroxyindole 95%
7-Hydroxyindole
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Smeltepunkt: 85…87 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00152102
CAS-nummer: 2380-84-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %