Gemfibrozil 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: CI-719
461790050 461790250
ACRO461790050EA 925 NOK
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil
Formel: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Smeltepunkt: 60…61 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00079335
CAS-nummer: 25812-30-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %