Ternidazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-propanol
461950010 461952500
ACRO461950010EA 6100 NOK
ACRO461950010 ACRO461952500
Ternidazole 97%
Ternidazole
Formel: C₇H₁₁N₃O₃
MW: 185,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01721389
CAS-nummer: 1077-93-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %