Vindoline
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
462270010 462270050
ACRO462270010EA 1400 NOK
ACRO462270010 ACRO462270050
Vindoline
Vindoline
Formel: C₂₅H₃₂N₂O₆
MW: 456,5 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD27991347
CAS-nummer: 2182-14-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %