2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
86123.290EA
340
NOK
86123.290
VWRC86123.292
86123.410
86123.460
86123.360
VWRC86123.362
2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00011674 CAS-nummer: 67-63-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay (V/V) | 68 --> 72 % |
Density (20/4) | 0.869 --> 0.883 |
n 20/D | 1.137 --> 1.375 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Methanol | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |