Hansker, Nitril, Kimtech™ Sterling™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
99210 99211 99212 99213 99214
112-4831EA 505 NOK
112-4831 112-4832 112-4833 112-4834 112-4835
Hansker, Nitril, Kimtech™ Sterling™
Hansker
Den nye måten for bruk av polymer av syntetisk nitril gjør at man kan produsere hansker med en tykkelse på knappe 0,09 mm, men med en svært høy strekkstyrke. Den reduserte hanskevekten fører til en betydelig reduksjon av avfall. Hansens patenterte fysiske egenskaper gir latex passform og følelse, samtidig som den gir kjemisk og mekanisk beskyttelse av nitril.
  • Contain no natural rubber latex reducing the potential for Type I glove-associated reactions
  • Textured fingertips enhance wet and dry grip, with enhanced tactile sensitivity
  • Stronger than latex with better protection against a wide range of chemicals including cytotoxic drugs
  • Beaded cuffs for added strength and ease in donning
  • Reduced storage - up to 50% more gloves in a box than conventional boxed gloves
  • Virus protection according to ISO 16604 procedure B:2004
  • Anti-static tested, meeting the requirements defined in EN 1149-5
De patenterte fysiske egenskapene til hansken kombinerer latexens gode passform og komfort med nitrilens kjemiske og mekaniske beskyttelse.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Sertifiseringer: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Food contact approved