Cellekulturrulleflasker, Corning®
Leverandør: Corning
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 4600 NOK
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Cellekulturrulleflasker, Corning®
Flasker Rulleflasker
Virgin PS, steril.
  • Sømløs konstruksjon i ett stykke
  • Alle flasker har trykt partinummer for å hjelpe produktets sporbarhet
  • Sterilisert av gammastråling
  • Sertifisert ikke-pyrogen
  • Ribbet design gir dobbelt så stort overflateareal med samme utvendige dimensjoner
Rulleflasker tilgjengelig med glatt eller ribbet overflatedesign for utvidet kulturområde. Alle flasker er behandlet for optimal cellefeste. Corning® CellBIND®-overflaten forbedrer cellefestet under vanskelige forhold, for eksempel redusert serum eller serumfritt medium, noe som resulterer i høyereMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat RECs, ISO 14001 - Oneonta RECs, ISO 14001 - Oneonta