VWR®, Elektroporasjonskyvetter
Leverandør: VWR Collection
732-1135EA 4175 NOK
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Elektroporasjonskyvetter
Kyvetter Elektroporasjonskyvetter
Elektroporasjonskyvettene er fremstilt av klar polypropylen av høy kvalitet og er kompatible med alle vanlige kommersielt tilgjengelige elektroporatorer.
  • Polert aluminium reduserer gnistdannelser
  • Fargekodede korker for enkel identifikasjon av åpningsstørrelser
  • Runde korker for enkel avskruing med én hånd
Bestillingsinformasjon: Tilgjengelige i tre åpningsstørrelser som oppfyller vanlige krav til bruksområder: 1 mm åpning for høy feltstyrke, som passer for bakterier, 2 mm åpning for mellomliggende krav, 4 mm åpning for lav feltstyrke, som passer for mammalske celler og enkelte planteceller.
Forpakning: Sterilisert med gammabestråling og pakket enkeltvis for garantert sterilitet.