Kryoboks, 136 x136 mm
Leverandør: Tenak A/S
TE22525 TE22502 TE22500 TE22736 TE22540 TE22704 TE22686 TE22684 TE22683 TE22710 TE22492 TE22494 TE22496 TE22498 TE22669 TE22675 TE22679 TE22690 TE22702
479-0703EA 53 NOK
479-0703 479-0700 479-0698 479-0724 479-0708 479-0718 479-0716 479-0714 479-0713 TENATE22710 TENATE22492 TENATE22494 TENATE22496 TENATE22498 TENATE22669 TENATE22675 TENATE22679 TENATE22690 TENATE22702
Kryoboks, 136 x136 mm
Bokser Kryobokser
Kryobestandig fiberplate/papp.
  • Vannavstøtende med lengre levetid
  • Flere mulige kombinasjoner med forskjellige innsatser (bestilles separat)
  • Leveres i forskjellige høyder og farger
For lagring av kryorør ved lave temperaturer.
*Den oppgitte høyden er den innvendige høyden.