Erlenmeyer-kolber, for engangsbruk, med ventilert skrulokk, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4116-2000 4116-1000 4116-0500 4116-0250 4116-0125 4115-2000 4115-1000 4115-0500 4115-0250 4115-0125
214-7215EA 2500 NOK
214-7215 214-7214 214-7213 214-7212 214-7211 214-7210 214-7209 214-7208 214-7207 214-7206
Erlenmeyer-kolber, for engangsbruk, med ventilert skrulokk, Nalgene®
Kolber Erlenmeyerkolber
PETG, transparente, med blått ventilert HDPE-skrulokk, flat eller inntrykt bunn.
  • Sterile engangsflasker reduserer faren for krysskontaminering
  • Innstøpte graderinger
  • Kolbene har 5 års holdbarhet, 10⁻⁶ SAL, er ikke-pyrogene og ikke-cytotoksiske
Ideell for sikt og suspensjonscellekultur, klargjøring av medier og oppbevaring. HDPE-lokk med hydrofob 0,2 µm PTFE-membran som muliggjør steril gassutveksling.
Forpakning: Pakket enkeltvis for enkel oppbevaring og håndtering.