Flaske, HPLC, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
1129820 1129821
215-2063EA 2425 NOK
215-2063 215-2064
Flaske, HPLC, DURAN®
Flasker HPLC-Flasker
DURAN®, Borsilikatglass, 3.3, klart med blå PP-skrulokk.
  • Tilkobling med to slangediametere (1,6 og 3,2 mm) og sterile trykkutjevningssett er mulig
  • Ubrukte tilkoblinger kan lukkes med silikonpakninger
  • Trykkresistent i samsvar med DIN ISO 1595
Vanlige bruksområder: trygg overføring av flytende medier i et lukket og sterilt system (fordampingen reduseres). Med lettlest volum og stort skrivefelt for enkel markering. Et komplett system som består av en DURAN® pressure plus-laboratorieflaske med 4-ventilers skrulokk, fire skrutilkoblinger (svart, M8-gjenger) og silikonpakninger.
With printed retrace code (batch identification).