Magnetrørere, big squid IKAMAG® og color squid IKAMAG®
Leverandør: IKA
3671000 3672000
442-0696EA 5350 NOK
442-0696 442-0701
Magnetrørere, big squid IKAMAG® og color squid IKAMAG®
Omrørere Magnetrørere
Magnetrørere med digitalt LED-hastighetsdisplay og elektronisk kontrollerbar motor. Hastighetskontroll i trinn på 50 min⁻¹ for big squid. Alle enheter er laget av resirkulerbare materialer.
  • Very good chemical resistance due to glass top and synthetic bottom made from polyamide (big squid) and thermoplastic elastomer (colour squid)
  • Electronically controlled motor with infinitely variable speed (colour squid)
  • Can be used at 5 to 40 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
Other designs and colours are available, please contact yourMore Product Information