Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N,N,N-Trimethyl-3-(trimethoxysilyl)propan-1-aminium chloride
H66414.14 H66414.22 H66414.36
H66414.14EA 630 NOK
H66414.14 H66414.22 H66414.36
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
NB: Hygroscopic. Store under nitrogen.
Formel: C₉H₂₄ClNO₃Si
Tetthet: 0,930
Flash punkt: 11 °C (52 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00054225
CAS-nummer: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
FN: 1230
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) 48.0 - 52.0%
Refractive Index 1.3970