Natriumhypochloritt løsning 5% (w/w), Technical Grade
Leverandør: PanReac AppliChem
Danger
212297.1214 212297.1211
APPC212297.1214EA 2175 NOK
APPC212297.1214 APPC212297.1211
Natriumhypochloritt løsning 5% (w/w), Technical Grade
Natriumhypochloritt
Formel: ClNaO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
FN: 1791
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (iodometr.) 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)