Magnesium 99+%, ribbon
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
413380250 413381000
ACRO413380250EA 855 NOK
ACRO413380250 ACRO413381000
Magnesium 99+%, ribbon
Magnesium
Formel: Mg
MW: 24,3 g/mol
Kokepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 651 °C
Tetthet: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 500 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
FN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,05675
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm