Magnesium ≥97.0%, pulver for syntese, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18506.0100 8.18506.0500
8.18506.0100EA 510 NOK
8.18506.0100 8.18506.0500
Magnesium ≥97.0%, pulver for syntese, Ø <0,1 mm, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Kokepunkt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 651 °C
Tetthet: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 500 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
FN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on Mg) ≥ 97.0 %