Aluminium, pulver for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 525 NOK
8.14917.0100 8.14917.1000
Aluminium, pulver for syntese, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel: Al
MW: 26,98 g/mol
Tetthet: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
FN: 1396
ADR: 4.3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material