Aluminium for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer:
Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20051.0100
8.20051.1000
8.20051.0100EA
305
NOK
8.20051.0100
8.20051.1000
Aluminium for syntese, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel:
Al MW: 26,98 g/mol Kokepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 660 °C Tetthet: 2,7 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00134029 CAS-nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Indeks: 13,00321 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 660 °C |
Molar Mass | 26.98 g/mol |
Boiling Point | 2467 °C |
Density | 2.70 g/cm3 (20 °C) |