Aluminium for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Aluminum
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20051.0100 8.20051.1000
8.20051.0100EA 305 NOK
8.20051.0100 8.20051.1000
Aluminium for syntese, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel: Al
MW: 26,98 g/mol
Kokepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 660 °C
Tetthet: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Indeks: 13,00321
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)