Indium ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Scientific
00155.G2 00155.0K
00155.G2EA 3825 NOK
00155.G2 00155.0K
Indium ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Kokepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156 °C
Tetthet: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Indeks: 13,04971