Indium ≥99.99% (metals basis), metalltråd, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
43265.G1 43265.G5 43265.BU
43265.G1EA 3750 NOK
43265.G1 43265.G5 43265.BU
Indium ≥99.99% (metals basis), metalltråd, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈22.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
MW: 114,82 g/mol
Kokepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156 °C
Tetthet: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Indeks: 13,04971