Karbon aktivert, DARCO® 4-12 mesh, decolorizing
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
403990030 403995000 403990100
ACRO403990030EA 7675 NOK
ACRO403990030 ACRO403995000 ACRO403990100
Karbon aktivert, DARCO® 4-12 mesh, decolorizing
Karbon aktivert
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltepunkt: 3652 °C
Tetthet: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Indeks: 13,01818
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Granules and/or chunks
Loss on drying ≤12 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6