Karbon aktivert, NORIT® SA 2, decolorizing
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
404035000 404030025
ACRO404035000EA 830 NOK
ACRO404035000 ACRO404030025
Karbon aktivert, NORIT® SA 2, decolorizing
Karbon aktivert
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltepunkt: 3652 °C
Tetthet: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Indeks: 13,01818
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥95 %