Karbon aktivert analytisk reagens
Leverandør: Merck
Synonymer: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
1.02186.0250EA 962 NOK
1.02186.0250 1.02186.1000 1.02186.9020
Karbon aktivert analytisk reagens
Karbon aktivert
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltepunkt: 3550 °C
Tetthet: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
FN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Indeks: 13,01818