Grafitt (naturlig) ≥99.9% (metals basis), flak -10 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
43319.A1 43319.30 43319.18
43319.A1EA 3575 NOK
43319.A1 43319.30 43319.18
Grafitt (naturlig) ≥99.9% (metals basis), flak -10 mesh
Grafitt
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Tetthet: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Indeks: 12,04560