Grafitt ≥99% (metals basis), flak ∼ 7-10 µm
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
43480.A1 43480.30
43480.A1EA 1825 NOK
43480.A1 43480.30
Grafitt ≥99% (metals basis), flak ∼ 7-10 µm
Grafitt
Purity: 99% Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Smeltepunkt: 3827 °C
Tetthet: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,04560