Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, 5810 / 5810 R (Generelt laboratorieprodukt)
Leverandør: EPPENDORF
5810000.010 5810000.320 5810000.420 5810000.525 5810000.620 5811000.015 5811000.325 5811000.420 5811000.620 5811000.820
521-2428EA 72500 NOK
521-2428 521-2640 521-2642 521-2644 521-3508 521-3509 521-2641 521-2643 521-2645 EPPE5811000.820
Sentrifuger, benketopp, ventilert/kjølt, 5810 / 5810 R (Generelt laboratorieprodukt)
Sentrifuger Sentrifuger, bordmodell
Universalsentrifuger i ventilasjons- eller kjøleutgave som kan bruke swing-out-rotorer med høy kapasitet og fungerer med praktisk talt alle rør fra 0,5 til 400 ml og rotorer med fast vinkel. Adaptere og adaptermoduler kan stables inntil den ønskede rørhøyden nås, og deretter senkes på holderne i de rektangulære beholderne. De stabile plastadapterne er av robust konstruksjon og kan enkelt rengjøres og til og med autoklaveres i tilfelle kontaminasjon med biologisk aktivt prøvemateriale.
  • Automatisk rotorgjenkjenning registrerer rotortypen og angir den
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell 5810 5810 R
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Maks. kapasitet 4×750 ml 4×750 ml
Maks. hastighet 14000 min⁻¹ 14000 min⁻¹
Maks. RCF 20913 ×g 20913 ×g
Temperatur –9...+40 °C
Akselerasjons-/bremseramper 10/10 10/10
Programmer 35 35
Ur 1 - 99 min, with continuous mode, short spin 1 - 99 min, with continuous mode, short spin
Støynivå <70 dB(A) <56 dB(A)
Strømforbruk 900 W 1650 W
B×D×H 540×610×350 mm 700×610×350 mm
Vekt 68 kg 99 kg
Miljøsertifikat Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001