Samarium for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14479.0001 8.14479.0010
8.14479.0001EA 443 NOK
8.14479.0001 8.14479.0010
Samarium for syntese, Sigma-Aldrich®
Samarium
Formel: Sm
Kokepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1076,85 °C
Tetthet: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011233
CAS-nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
FN: 3208
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 12,08498
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1072 °C
Molar Mass 150.36 g/mol