Gull ≥99.9% (metals basis), metalltråd, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
10197.BS 10197.BW 10197.CB
10197.BSEA 4475 NOK
10197.BS 10197.BW 10197.CB
Gull ≥99.9% (metals basis), metalltråd, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Gull
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈10.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kokepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Tetthet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Indeks: 12,04526