Gull ≥99.9985% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
10964.BQ 10964.BU
10964.BQEA 13525 NOK
10964.BQ 10964.BU
Gull ≥99.9985% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Gull
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kokepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Tetthet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Indeks: 12,04526