Gull ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14725.BS 14725.BW 14725.CB
14725.BSEA 2025 NOK
14725.BS 14725.BW 14725.CB
Gull ≥99.999% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Gull
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kokepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Tetthet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Indeks: 12,04526