Gull ≥99.95% (metals basis), metalltråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
14728.CB 14728.BS 14728.BW
14728.CBEA 20250 NOK
14728.CB 14728.BS 14728.BW
Gull ≥99.95% (metals basis), metalltråd, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Gull
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kokepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Tetthet: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Indeks: 12,04526