Maursyre ( metansyre) 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43804.0100 5.43804.0250
5.43804.0100EA 1028 NOK
5.43804.0100 5.43804.0250
Maursyre ( metansyre) 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Maursyre ( metansyre)
Formel: HCO₂H
Kokepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 49,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
FN: 1779
ADR: 8 (3),II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Explosion Limit (V) 12 - 38%
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) 2.2
Vapor Pressure (20 °C) 42 hPa