Sølv ≥99.9% (metals basis), flak APS 4-8 µm
Leverandør: Thermo Scientific
00783.09 00783.18
00783.09EA 1450 NOK
00783.09 00783.18
Sølv ≥99.9% (metals basis), flak APS 4-8 µm
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,08647