Sølv ≥99.9% (metals basis), pulver APS 1-3 µm
Leverandør: Thermo Scientific
11405.09 11405.18 11405.30
11405.09EA 1175 NOK
11405.09 11405.18 11405.30
Sølv ≥99.9% (metals basis), pulver APS 1-3 µm
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. min 0.25m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 961,9 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
FN: 3077
ADR: 9,III