Sølv hard ≥99.9% (metals basis), folie, hard, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Scientific
11437.FF 11437.FI 11437.GH
11437.FFEA 1400 NOK
11437.FF 11437.FI 11437.GH
Sølv hard ≥99.9% (metals basis), folie, hard, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647