Sølv ≥99.997% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Scientific
11470.G2 11470.G6 11470.H2
11470.G2EA 910 NOK
11470.G2 11470.G6 11470.H2
Sølv ≥99.997% (metals basis), metalltråd, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Sølv
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647