Sølv ≥99.999% (metals basis), staver, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Leverandør: Thermo Scientific
11473.DH 11473.DM
11473.DHEA 2025 NOK
11473.DH 11473.DM
Sølv ≥99.999% (metals basis), staver, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Sølv
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.04g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Kokepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Tetthet: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Indeks: 12,08647